4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB1435-100MG BIB1435-250MG BIB1435-50MG
APOSBIB1435-100MGEA 102 EUR
APOSBIB1435-100MG APOSBIB1435-250MG APOSBIB1435-50MG
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside
Formula: C₁₁H₁₃NO₇
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00067649
Núm. CAS: 10238-28-5
EINECS: 233-572-7