Glycine 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-Gly-amc hbr, 2-Amino-N-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)acetamide hydrobromide, Glycine-AMC.HBr
BIB1440-100MG BIB1440-50MG
APOSBIB1440-100MGEA 197 EUR
APOSBIB1440-100MG APOSBIB1440-50MG
Glycine 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Glycine 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃·BrH
MW: 313.147 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058452
Núm. CAS: 113728-13-5