L-Lysine 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L-Lysine-AMC acetate salt
BIB1442-100MG BIB1442-250MG BIB1442-50MG
APOSBIB1442-100MGEA 116 EUR
APOSBIB1442-100MG APOSBIB1442-250MG APOSBIB1442-50MG
L-Lysine 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
L-Lysine 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
Formula: C₁₆H₂₁N₃O₃·CH₃CO₂H
MW: 363.408 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00152123
Núm. CAS: 201853-23-8