5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: X-GalNAc
BIB1741-100MG BIB1741-1G BIB1741-250MG
APOSBIB1741-100MGEA 105 EUR
APOSBIB1741-100MG APOSBIB1741-1G APOSBIB1741-250MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
Formula: C₁₆H₁₈BrClN₂O₆
MW: 449,681 g/mol
Pto. de fusión: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00083260
Núm. CAS: 129572-48-1