5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB6002-10G BIB6002-5G BIB6002-1G
APOSBIB6002-10GEA 1060 EUR
APOSBIB6002-10G APOSBIB6002-5G APOSBIB6002-1G
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
Formula: C₁₇H₁₅NO₃
MW: 281.306 g/mol
Pto. de fusión: 148…152 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00022750
Núm. CAS: 4382-53-0