5-Bromo-3-indolyl phosphate, p-toluidine salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Blue phosphate p-toluidine salt
BIB6014-1G BIB6014-500MG BIB6014-5G
APOSBIB6014-1GEA 87 EUR
APOSBIB6014-1G APOSBIB6014-500MG APOSBIB6014-5G
5-Bromo-3-indolyl phosphate, p-toluidine salt
5-Bromo-3-indolyl phosphate, p-toluidine salt
Formula: C₈H₇BrNO₄P·C₇H₉N
MW: 399,176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03427361
Núm. CAS: 80008-69-1