5-Chloro-6-methoxyindole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-6-methoxy-1H-indole
BIB6030-1G BIB6030-250MG
APOSBIB6030-1GEA 154 EUR
APOSBIB6030-1G APOSBIB6030-250MG
5-Chloro-6-methoxyindole
5-Chloro-6-methoxyindole
Formula: C₉H₈ClNO
MW: 181,619 g/mol
Pto. de fusión: 109…110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972054
Núm. CAS: 90721-60-1