5-Chloro-DL-tryptophan
Proveedor: Apollo Scientific
BIB6032-2.5G BIB6032-500MG
APOSBIB6032-2.5GEA 0 EUR
APOSBIB6032-2.5G APOSBIB6032-500MG
5-Chloro-DL-tryptophan
5-Chloro-DL-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Pto. de fusión: 278…279 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01074499
Núm. CAS: 154-07-4