D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium D-glucuronate
BIB6055-100G BIB6055-250G BIB6055-500G
APOSBIB6055-100GEA 122 EUR
APOSBIB6055-100G APOSBIB6055-250G APOSBIB6055-500G
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
Formula: C₆H₉O₇·Na·H₂O
MW: 234,137 g/mol
Pto. de fusión: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151051
Núm. CAS: 14984-34-0
EINECS: 239-065-7