8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB6070-1G BIB6070-5G BIB6070-500MG
APOSBIB6070-1GEA 476 EUR
APOSBIB6070-1G APOSBIB6070-5G APOSBIB6070-500MG
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
Formula: C₁₅H₁₄NO₇·Na
MW: 343.264 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02683911
Núm. CAS: 207728-71-0