Indole-3-acetyl-L-valine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(3-Indolylacetyl)-L-valine
BIB6077-1G BIB6077-500MG
APOSBIB6077-1GEA 209 EUR
APOSBIB6077-1G APOSBIB6077-500MG
Indole-3-acetyl-L-valine
Indole-3-acetyl-L-valine
Formula: C₁₅H₁₈N₂O₃
MW: 274.315 g/mol
Pto. de fusión: 196…199 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075402
Núm. CAS: 57105-42-7