5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB6084-500MG BIB6084-250MG
APOSBIB6084-500MGEA 386 EUR
APOSBIB6084-500MG APOSBIB6084-250MG
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Formula: C₁₄H₁₆INO₆
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00798400
Núm. CAS: 36473-36-6