D-Kynurenine free base
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: β-Anthraniloyl-D-alanine, (R)-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, D-Kynurenine
BIB6087-1G
APOSBIB6087-1GEA 837 EUR
APOSBIB6087-1G
D-Kynurenine free base
D-Kynurenine free base
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₃
MW: 208,214 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133224
Núm. CAS: 13441-51-5