6-Methoxyindole-3-acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(6-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
BIB6101-1G BIB6101-500MG BIB6101-2.5G
APOSBIB6101-1GEA 74.1 EUR
APOSBIB6101-1G APOSBIB6101-500MG APOSBIB6101-2.5G
6-Methoxyindole-3-acetic acid
6-Methoxyindole-3-acetic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205.21 g/mol
Pto. de fusión: 163…165 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01548400
Núm. CAS: 103986-22-7