5-Methoxy-L-tryptophan
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-Amino-3-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(5-OMe)-OH
BIB6103-1G BIB6103-250MG
APOSBIB6103-1GEA 250 EUR
APOSBIB6103-1G APOSBIB6103-250MG
5-Methoxy-L-tryptophan
5-Methoxy-L-tryptophan
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₃
MW: 234,251 g/mol
Pto. de fusión: 253 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01074513
Núm. CAS: 25197-96-0