1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl β-D-glucuronate Sodium salt
BIB6106-1G BIB6106-500MG BIB6106-5G
APOSBIB6106-1GEA 212 EUR
APOSBIB6106-1G APOSBIB6106-500MG APOSBIB6106-5G
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Formula: C₇H₁₁O₇·Na
MW: 230,148 g/mol
Pto. de fusión: 270…273 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00083405
Núm. CAS: 134253-42-2