4-Nitrophenyl-β-D-lactopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
BIB6128-1G BIB6128-500MG
APOSBIB6128-1GEA 963 EUR
APOSBIB6128-1G APOSBIB6128-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-lactopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-lactopyranoside
Formula: C₁₈H₂₅NO₁₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00069843
Núm. CAS: 4419-94-7