4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB6133-100MG BIB6133-1G BIB6133-250MG
APOSBIB6133-100MGEA 197 EUR
APOSBIB6133-100MG APOSBIB6133-1G APOSBIB6133-250MG
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,249 g/mol
Pto. de fusión: 207 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00067650
Núm. CAS: 35599-02-1
EINECS: 252-633-9