4-Nitrophenyl phosphate, bis(cyclohexylammonium) salt
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Nitrophenyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
BIB6134-10G BIB6134-50G BIB6134-5G
APOSBIB6134-10GEA 284 EUR
APOSBIB6134-10G APOSBIB6134-50G APOSBIB6134-5G
4-Nitrophenyl phosphate, bis(cyclohexylammonium) salt
4-Nitrophenyl phosphate, bis(cyclohexylammonium) salt
Formula: C₆H₆NO₆P·2C₆H₁₃N
MW: 417,437 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00013173
Núm. CAS: 52483-84-8