5-Nitro-DL-tryptophan
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB6251-1G BIB6251-500MG
APOSBIB6251-1GEA 290 EUR
APOSBIB6251-1G APOSBIB6251-500MG
5-Nitro-DL-tryptophan
5-Nitro-DL-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁N₃O₄
Pto. de fusión: 270…272 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683872
Núm. CAS: 6525-46-8