N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB6276-1G BIB6276-5G
APOSBIB6276-1GEA 241 EUR
APOSBIB6276-1G APOSBIB6276-5G
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
Formula: C₁₈H₁₈N₂O₄S
MW: 358.412 g/mol
Pto. de fusión: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03701236
Núm. CAS: 75062-54-3
EINECS: 278-064-6