Sesamolin
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB6294-10MG BIB6294-5MG
APOSBIB6294-10MGEA 406 EUR
APOSBIB6294-10MG APOSBIB6294-5MG
Sesamolin
Sesamolin
Formula: C₂₀H₁₈O₇
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04112844
Núm. CAS: 526-07-8