Punicalin
Proveedor: Apollo Scientific
BIB6296-10MG BIB6296-25MG BIB6296-50MG
APOSBIB6296-10MGEA 364 EUR
APOSBIB6296-10MG APOSBIB6296-25MG APOSBIB6296-50MG
Punicalin
Punicalin
Formula: C₃₄H₂₂O₂₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09838018
Núm. CAS: 65995-64-4