N1-Azido-spermine.3HCl ≥98%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: Spermine N3HHH.3HCl

BIBP1047-250MG BIBP1047-100MG
APOSBIBP1047-250MGEA 498 EUR
APOSBIBP1047-250MG APOSBIBP1047-100MG
N1-Azido-spermine.3HCl ≥98%
N1-Azido-spermine.3HCl
Formula: C₁₀H₂₇N₆·3Cl
Pto. de fusión: 210…220 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD21363345
Núm. CAS: 1823475-98-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR