Fosfocreatina sal sodica hidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium creatine phosphate dibasic, N-Methyl-N-(N-phosphonocarbamimidoyl)glycine, disodium salt, Sodium creatine phosphate, Phosphocreatine disodium salt
BIC1452-25G BIC1452-5G
APOSBIC1452-25GEA 522 EUR
APOSBIC1452-25G APOSBIC1452-5G
Fosfocreatina sal sodica hidrato
Fosfocreatina sal sodica
Formula: C₄H₈N₃O₅P·2Na
MW: 255.077 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014351
Núm. CAS: 6190-45-0