Acetaminophen-O-β-D-glucuronide sodium salt ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4004-100MG BICL4004-25MG BICL4004-50MG
APOSBICL4004-100MGEA 799 EUR
APOSBICL4004-100MG APOSBICL4004-25MG APOSBICL4004-50MG
Acetaminophen-O-β-D-glucuronide sodium salt ≥98%
Acetaminophen-O-β-D-glucuronide sodium salt
Formula: C₁₄H₁₆NO₈Na
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153898
Núm. CAS: 120595-80-4