2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4009-10G BICL4009-50G
APOSBICL4009-10GEA 422 EUR
APOSBICL4009-10G APOSBICL4009-50G
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥99%
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose
Formula: C₁₆H₂₃NO₁₀
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00067367
Núm. CAS: 14086-90-9