1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4013-1G BICL4013-500MG BICL4013-2G
APOSBICL4013-1GEA 589 EUR
APOSBICL4013-1G APOSBICL4013-500MG APOSBICL4013-2G
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose
Formula: C₆H₉N₃O₄
MW: 187,153 g/mol
Pto. de fusión: 128…129 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD16660958
Núm. CAS: 67546-20-7