3-O-Acetyl-1,6-anhydro-2-azido-2',3'-di-O-benzyl-4',6'-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-cellobiose ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-O-Acetyl-2-azido-2',3'-di-O-benzyl-4',6'-O-benzylidene-2-deoxy-cellobiosan
BICL4014-100MG
BICL4014-250MG
BICL4014-500MG
APOSBICL4014-100MGEA
451
EUR
APOSBICL4014-100MG
APOSBICL4014-250MG
APOSBICL4014-500MG
3-O-Acetyl-1,6-anhydro-2-azido-2',3'-di-O-benzyl-4',6'-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-cellobiose ≥98%
3-O-Acetyl-1,6-anhydro-2-azido-2',3'-di-O-benzyl-4',6'-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-cellobiose
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Núm. CAS:
99541-23-8 |