1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: AGF
BICL4023-10MG BICL4023-5MG BICL4023-1MG
APOSBICL4023-10MGEA 1040 EUR
APOSBICL4023-10MG APOSBICL4023-5MG APOSBICL4023-1MG
1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose ≥98%
1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose
Formula: C₆H₁₀O₅
MW: 162,141 g/mol
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD28014054
Núm. CAS: 7425-74-3