1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4025-1G BICL4025-500MG BICL4025-100MG
APOSBICL4025-1GEA 944 EUR
APOSBICL4025-1G APOSBICL4025-500MG APOSBICL4025-100MG
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside
Formula: C₆H₁₁N₃O₅
Pto. de fusión: 150 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03701503
Núm. CAS: 20379-59-3