2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4069-10MG BICL4069-5MG BICL4069-2MG
APOSBICL4069-10MGEA 1320 EUR
APOSBICL4069-10MG APOSBICL4069-5MG APOSBICL4069-2MG
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside ≥98%
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₂H₁₃FN₂O₉
MW: 348,238 g/mol
Pto. de fusión: 83…86 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00132931
Núm. CAS: 111495-86-4