4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4073-100MG
BICL4073-50MG
BICL4073-25MG
APOSBICL4073-100MGEA
1350
EUR
APOSBICL4073-100MG
APOSBICL4073-50MG
APOSBICL4073-25MG
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose ≥98%
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose
Formula:
C₆H₁₁FO₅ MW: 182,147 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00069169 Núm. CAS: 30694-44-1 |