3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-Di-O-acetyl-2-fluoro-β-D-levoglucosan
BICL4074-100MG BICL4074-250MG BICL4074-500MG
APOSBICL4074-100MGEA 323 EUR
APOSBICL4074-100MG APOSBICL4074-250MG APOSBICL4074-500MG
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranose
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 23236-00-2