Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4094-1G BICL4094-2G
APOSBICL4094-1GEA 420 EUR
APOSBICL4094-1G APOSBICL4094-2G
Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside
Formula: C₃₆H₄₀O₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13182858
Núm. CAS: 108739-67-9