1-O-Galloyl β-D-glucopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: β-D-Glucogallin, 1-O-(3,4,5-Trihydroxybenzoyl)-β-D-glucopyranoside, β-D-Glucose gallate
BICL4108-250MG BICL4108-50MG BICL4108-100MG
APOSBICL4108-250MGEA 1390 EUR
APOSBICL4108-250MG APOSBICL4108-50MG APOSBICL4108-100MG
1-O-Galloyl β-D-glucopyranoside ≥98%
1-O-Galloyl β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₃H₁₆O₁₀
Pto. de fusión: 200…205 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11975493
Núm. CAS: 13405-60-2