L-Gulofuranuronic acid, γ-lactone ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L-Gulofurano-6,3-lactone, L-Guluronolactone
BICL4110-10MG BICL4110-25MG BICL4110-5MG
APOSBICL4110-10MGEA 504 EUR
APOSBICL4110-10MG APOSBICL4110-25MG APOSBICL4110-5MG
L-Gulofuranuronic acid, γ-lactone ≥98%
L-Gulofuranuronic acid, γ-lactone
Pto. de fusión: 139…141 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 14474-04-5