Mefenamic acid-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4129-1MG BICL4129-2MG
APOSBICL4129-1MGEA 586 EUR
APOSBICL4129-1MG APOSBICL4129-2MG
Mefenamic acid-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Mefenamic acid-acyl-β-D-glucuronide
Formula: C₂₁H₂₃NO₈
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09840854
Núm. CAS: 102623-18-7