Mycophenolic acid-O-β-D-glucuronide ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4131-1MG BICL4131-5MG BICL4131-2MG
APOSBICL4131-1MGEA 253 EUR
APOSBICL4131-1MG APOSBICL4131-5MG APOSBICL4131-2MG
Mycophenolic acid-O-β-D-glucuronide ≥97%
Mycophenolic acid-O-β-D-glucuronide
Formula: C₂₃H₂₈O₁₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878308
Núm. CAS: 31528-44-6