Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide ≥90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4132-1MG BICL4132-5MG BICL4132-2MG
APOSBICL4132-1MGEA 393 EUR
APOSBICL4132-1MG APOSBICL4132-5MG APOSBICL4132-2MG
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide ≥90%
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide
Formula: C₂₃H₂₈O₁₂
MW: 496,461 g/mol
Pto. Ebullición: 805 °C
Pto. de fusión: 90 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11977846
Núm. CAS: 99043-04-6