Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-glucopyranosyluronate ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S,3S,4S,5R,6R)-2-(Methoxycarbonyl)-6-(2,2,2-trichloro-1-iminoethoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 2,3,4-Tri-O-acetyl-α-D-glucuronic acid methyl ester trichloroacetimidate
BICL4140-100MG
APOSBICL4140-100MGEA 119 EUR
APOSBICL4140-100MG
Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-glucopyranosyluronate ≥99%
Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-glucopyranosyluronate
Formula: C₁₅H₁₈Cl₃NO₁₀
MW: 478,6600 g/mol
Pto. de fusión: 125…126 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02094293
Núm. CAS: 92420-89-8