Methyl 1,2,3,4-tetra-O-pivaloyl-β-D-glucopyranosyluronate ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4142-1G BICL4142-250MG BICL4142-500MG
APOSBICL4142-1GEA 1270 EUR
APOSBICL4142-1G APOSBICL4142-250MG APOSBICL4142-500MG
Methyl 1,2,3,4-tetra-O-pivaloyl-β-D-glucopyranosyluronate ≥98%
Methyl 1,2,3,4-tetra-O-pivaloyl-β-D-glucopyranosyluronate
Formula: C₂₇H₄₄O₁₁
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15145134
Núm. CAS: 86448-91-1