4-Methylphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Tolyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside, Thiocresyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
BICL4144-5G
APOSBICL4144-5GEA 72.5 EUR
APOSBICL4144-5G
4-Methylphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
4-Methylphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside
Formula: C₂₁H₂₆O₉S
MW: 454,4908 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13182351
Núm. CAS: 28244-94-2