4-Methylphenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Tolyl 1-thio-β-D-glucopyranoside, Thiocresyl β-D-glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(p-tolylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BICL4145-1G BICL4145-5G BICL4145-2G
APOSBICL4145-1GEA 231 EUR
APOSBICL4145-1G APOSBICL4145-5G APOSBICL4145-2G
4-Methylphenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
4-Methylphenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₃H₁₈O₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11045365
Núm. CAS: 1152-39-2