4-Methylphenyl 6-O-acetyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-α-D-glucopyranoside ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Tolyl 6-O-acetyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-α-D-glucopyranoside, Thiocresyl 6-O-acetyl-2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-glucopyranoside
BICL4146-1G
BICL4146-2G
APOSBICL4146-1GEA
685
EUR
APOSBICL4146-1G
APOSBICL4146-2G
4-Methylphenyl 6-O-acetyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-α-D-glucopyranoside ≥99%
4-Methylphenyl 6-O-acetyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-α-D-glucopyranoside