4-Methylphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Tolyl 2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside, Thiocresyl 2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside
BICL4147-500MG BICL4147-1G BICL4147-250MG
APOSBICL4147-500MGEA 656 EUR
APOSBICL4147-500MG APOSBICL4147-1G APOSBICL4147-250MG
4-Methylphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 479252-05-6