Methyl 6-O-acetyl-3-O-benzyl-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 6-O-acetyl-3-O-benzyl-N-Cbz-α-D-glucosaminide
BICL4159-100MG BICL4159-25MG BICL4159-50MG
APOSBICL4159-100MGEA 1550 EUR
APOSBICL4159-100MG APOSBICL4159-25MG APOSBICL4159-50MG
Methyl 6-O-acetyl-3-O-benzyl-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥99%
Methyl 6-O-acetyl-3-O-benzyl-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 114869-95-3