D-Mannofuranuronic acid, γ-lactone ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4173-100MG BICL4173-50MG BICL4173-250MG
APOSBICL4173-100MGEA 560 EUR
APOSBICL4173-100MG APOSBICL4173-50MG APOSBICL4173-250MG
D-Mannofuranuronic acid, γ-lactone ≥98%
D-Mannofuranuronic acid, γ-lactone
Pto. de fusión: 141…143 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 575-64-4