Naproxen-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid-acyl-β-D-glucuronide
BICL4179-1MG BICL4179-2MG
APOSBICL4179-1MGEA 545 EUR
APOSBICL4179-1MG APOSBICL4179-2MG
Naproxen-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Naproxen-acyl-β-D-glucuronide
Formula: C₂₀H₂₂O₉
MW: 406,383 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00869959
Núm. CAS: 41945-43-1