Valproic acid-acyl-D-glucuronide ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Valproate-acyl-D-glucuronide
BICL4186-1MG BICL4186-5MG BICL4186-2MG
APOSBICL4186-1MGEA 405 EUR
APOSBICL4186-1MG APOSBICL4186-5MG APOSBICL4186-2MG
Valproic acid-acyl-D-glucuronide ≥98%
Valproic acid-acyl-D-glucuronide
Formula: C₁₄H₂₄O₈
MW: 320,336 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00869967
Núm. CAS: 60113-83-9